Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Fluorescent Detection (FD) Solution Kit
Description
La solution iBind™ Flex est une formulation exclusive compatible avec la détection par fluorescence en aval/la détection par chimiluminescence. Elle sert de solution combinée de blocage, de lavage et de diluant d’anticorps pour traiter jusqu’à un transfert midi, deux transferts mini ou six transferts de bandes découpés verticalement lorsqu’elle est utilisée avec le dispositif iBind™ Flex Western et les cartes iBind™ Flex.
Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour 10 transferts midi ou 20 transferts mini
Solution de détection par fluorescence (FD) (contenu)
- Tampon iBind Flex FD 5X
- Additif iBind Flex 100X
- SDS iBind Flex FD 10 %
Solution chimiluminescente (contenu)
- Tampon iBind Flex 5X
- Additif iBind Flex 100X
Stocker entre 2 ° et 8 °C
Specifications
Specifications
| Type de produit | Kit de solutions Flex |
| Contenu et stockage | • Tampon iBind Flex FD 5X • Additif iBind Flex 100X • SDS à 10 % iBind Flex FD Conserver entre 2 et 8°C. |
| À utiliser avec (équipement) | Dispositif iBind Flex Western |
| Contenus des kits | Tampon iBind™ Flex FD 5X, Additif iBind™ Flex 100X, SDS iBind™ Flex FD 10 % |
| Nbre de réactions | 10 transferts midi ou 20 transferts mini |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Membrane Compatibility | PVDF, nitrocellulose |
| Gamme de produits | iBind |
| Quantité | 1 kit |
Safety and Handling
- iBind Flex Fluorescent Detection (FD) Solution Kit
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: proclin 200, 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone