Learn More
Invitrogen™ Kit de solutions iBind™ Flex
Code produit 15357248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Suffisant pour 10 transferts midi ou 20 transferts mini
Type de produit:
Kit de solutions Flex
Conditionnement:
1 kit
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
15357248 1 kit Kit de solutions Flex 1 kit
15901907 Suffisant pour 10 transferts midi ou 20 transferts mini Kit de solutions Flex 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15357248 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur SLF2020
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Kit de détection à utiliser avec le système iBind™ Flex Western
La solution iBind™ Flex est une formulation exclusive compatible avec la détection par fluorescence en aval/la détection par chimiluminescence. Elle sert de solution combinée de blocage, de lavage et de diluant d’anticorps pour traiter jusqu’à un transfert midi, deux transferts mini ou six transferts sur bandes coupées verticalement lorsqu’elle est utilisée avec le dispositif iBind™ Flex Western et les cartes iBind™ Flex.
Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour 10 transferts midi ou 20 transferts mini
Solution de détection fluorescente (FD) (contenu)
  • Tampon iBind Flex FD 5X
  • Additif iBind Flex 100X
  • SDS iBind Flex FD 10 %
Solution chimiluminescente (contenu)
  • Tampon iBind Flex 5X
  • Additif iBind Flex 100X
Stocker entre 2° et 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de solutions Flex
Contenu et stockage • Tampon IBind Flex 5X
• Additif iBind Flex 100Xconserver
Conserver entre 2 et 8°C.
À utiliser avec (équipement) Dispositif iBind Flex Western
Contenus des kits Tampon iBind™ Flex 5X, Additif iBind™ Flex 100X
Nbre de réactions 10 transferts mini ou 20 transferts mini
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
Méthode de détection Colorimétrique, chromogène, chimiluminescent
Membrane Compatibility PVDF, nitrocellulose
Gamme de produits iBind
Quantité 1 kit
compliance-icons
Identifiant produit
  • Flex Solution Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone