Learn More
Invitrogen™ Kit de solutions iBind™ Flex
Code produit 15901907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Suffisant pour 10 transferts midi ou 20 transferts mini
Type de produit:
Kit de solutions Flex
Conditionnement:
1 kit
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
15901907 Suffisant pour 10 transferts midi ou 20 transferts mini Kit de solutions Flex 4 pièces
15357248 1 kit Kit de solutions Flex 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15901907 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur SLF2020X4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00€
    390.65€ / 4 pièces
    Économisez 56.35€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Kit de détection à utiliser avec le système iBind™ Flex Western
• Solutions optimisées avec une viscosité idéale pour le blocage, le lavage et la dilution des anticorps
•Longue durée de conservation— conserver le kit de solutions iBind Flex pendant 12 mois à 4°C
• Meilleure interaction antigène-anticorps—les solutions s’écoulent entre la carte iBind et la membrane pour une interaction maximum entre la protéine et l’anticorps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de solutions Flex
Contenu et stockage Tampon iBind Flex 5X (400 ml)
additif iBind Flex 100X (12 x 1,7 ml)
Conserver à 2–8°C.
À utiliser avec (équipement) Dispositif iBind Flex Western
Nbre de réactions 10 transferts mini ou 20 transferts mini
Conditions d’expédition Qualifié pour la glace ambiante ou humide.
Méthode de détection Colorimétrique, chromogène, chimiluminescent
Membrane Compatibility PVDF, nitrocellulose
Gamme de produits iBind
Quantité Suffisant pour 10 transferts midi ou 20 transferts mini
À utiliser avec (application) Transfert Western