Learn More
Invitrogen™ Kit de solution iBind™
Code produit 17118198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Suffisant pour 10 mini réactions membranaires
Conditionnement:
1 pièce
4 kits
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17118198 Suffisant pour 10 mini réactions membranaires 4 kits
15150839 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17118198 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur SLF1020X4
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Le kit contient suffisamment de solution pour 40 réactions à mini-membrane
Requires
Dispositif iBind Western
À utiliser avec le périphérique Western iBind
L’appareil automatisé iBind Western effectue chaque étape du flux de traitement Western, du blocage aux lavages aux incubations d’anticorps. Les solutions iBind agissent comme des solutions de blocage, de lavage et de dilution dans le processus d’immuno-détection iBind et ont été optimisées pour une viscosité idéale. Chaque solution est émise par les puits du dispositif iBind vers la carte iBind au moyen d’un flux latéral séquentiel (SLF) ; les solutions sont alors dirigées vers la région d’empilement de la carte. La matrice en fibre de verre de la carte permet un flux homogène et constant des solutions en direction de la membrane, augmentant ainsi l’interaction antigène-anticorps.
  • Solutions optimisées avec une viscosité idéale pour le blocage, le lavage et la dilution des anticorps
  • Longue durée de conservation—stockez le kit de solutions iBind pendant 12 mois à 4°C
  • Meilleure interaction antigène-anticorps — les solutions s’écoulent entre la carte iBind et la membrane pour une interaction maximum entre la protéine et l’anticorps
  • Apporte automatisation et simplicité au protocole Western
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Tampon iBind 5X (240 ml)
• Additif iBind 100X (8 x 1,5 ml)
Conserver entre 2  et  8°C.
Méthode de détection colorimétrique, chromogène, chimiluminescent
À utiliser avec (application) Transfert Western
À utiliser avec (équipement) Dispositif iBind Western
Compatibilité avec les membranes Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits iBind
Cadence 1 transfert midi, 6 transferts de barrettes à coupe verticale, 2 transferts mini par carte
Type Kit de solutions
Comprend Tampon iBind 5X (240 ml) ; additif iBind 100X (8 x 1,5 ml)
Nbre de réactions 10 réactions à mini-membrane
Quantité Suffisant pour 10 mini réactions membranaires
Conditions d’expédition Homologué pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace humide.