Learn More
Invitrogen™ iBind™ Western Device
Code produit 15180839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
1 dispositif
4 appareils
Conditionnement:
1 pièce
Pack de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15180839 4 appareils Pack de 4
15120839 1 dispositif 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15180839 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur SLF10004PK
 Article restreint
En stock
Dispositif de traitement Western automatisé qui effectue chaque étape, du blocage aux lavages en passant par les incubations d’anticorps par écoulement latéral séquentiel
Le flux latéral séquentiel (SLF) permet la libération et le flux en temps opportun de solutions et d’anticorps à la membrane sans avoir besoin d’une source d’alimentation externe. Chaque solution est émise par les puits du dispositif iBind vers la carte iBind au moyen d’un flux latéral séquentiel (SLF), les solutions sont ensuite dirigées vers la région d’empilement de la carte. La matrice en fibre de verre de la carte permet un flux homogène et constant des solutions en direction de la membrane, augmentant ainsi l’interaction antigène-anticorps.
  • Solution simple et automatisée
  • Aucune source d’alimentation externe
  • Reproductibilité supérieure par rapport aux méthodes manuelles traditionnelles
  • Meilleure interaction antigène-anticorps — les solutions s’écoulent entre la carte iBind et la membrane pour une interaction maximum entre la protéine et l’anticorps
  • Réduction du temps de manipulation
  • Hautement reproductible et compatible avec tous les protocoles Western
  • Le temps de configuration est rapide— prêt pour l’étape de détection en 2,5 h.
  • Effectuez la détection immédiatement ou attendez jusqu’au lendemain sans affecter les performances
  • Fonctionne exclusivement avec les cartes iBind et le kit de solution iBind (disponible séparément) pour traiter une mini-membrane pour l’immunodétection
  • Offre une commodité automatisée et une reproductibilité supérieure par rapport aux méthodes manuelles traditionnelles
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Capacité 1 transfert mini
Méthode de détection Chromogène, chimiluminescent, fluorescent
À utiliser avec (application) Transfert Western
Compatibilité avec les membranes Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits iBind
Running Time ∼2,5 heures
Cadence 1 transfert mini
Type Dispositif Western
Comprend 4 appareils
Quantité 4 devices