Learn More
Invitrogen™ Empilements de transfert iBlot™ 2, nitrate de cellulose, taille normale
Code produit 15296526 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 piles
3 x 10 empilements
Conditionnement:
10 pièces
3 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15296526 10 piles 10 pièces
15533267 3 x 10 empilements 3 pièces
17146458 3 x 10 empilements 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15296526 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur IB23001
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Servent à transférer des protéines avec le dispositif de transfert sur gel iBlot
iBlot 2 Transfer Stacks are used to transfer proteins using the iBlot 2 Gel Transfer Device. They are consumable stacks with an integrated nitrocellulose transfer membrane for dry blotting of proteins. Each iBlot 2 Transfer Stack contains a copper-coated electrode and appropriate cathode and anode buffers in the gel matrix to allow fast, reliable transfer of proteins. This regular-size stack (13 x 8.3 cm) can be used with midi-size gels or two mini-size gels or E-PAGE 48 or 96 gels.
Nitrocellulose membrane
The nitrocellulose membrane (0.2-μm pore size) in this stack is composed of 100% pure nitrocellulose to provide high-quality transfer. The membrane is compatible with commonly used detection methods such as staining, immunodetection, fluorescence, and radiolabeling. The proteins bind to the membrane due to hydrophobic and electrostatic interactions. The protein-binding capacity is 209 μg/cm2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 13,5 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Quantité 10 piles
Format Pile de transfert
Matériau Nitrocellulose
Porosité 0,2 μm
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Dimensions (LxW) Standard, 13,5 cm x 8 cm
Gamme de produits iBlot
Suffisant pour 10 transferts
compliance-icons
Identifiant produit
  • X10 iBlot® 2 Transfer Stacks, nitrocellulose
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol