Learn More
Invitrogen™ Empilements de transfert iBlot™ 2, PVDF, mini
Code produit 15286066 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 piles
3 x 10 empilements
Conditionnement:
10 pièces
3 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15286066 10 piles 10 pièces
15563267 3 x 10 empilements 3 pièces
17166458 3 x 10 empilements 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15286066 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur IB24002
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
En stock
Stacks de cellules jetables équipées de membranes à transfert en PVDF intégrées pour le transfert à sec des protéines
iBlot 2 Transfer Stacks are used to transfer proteins using the iBlot 2 Gel Transfer Device. They are consumable stacks with an integrated pre-activated PVDF transfer membrane for dry blotting of proteins. Each iBlot 2 Transfer Stack contains a copper-coated electrode and appropriate cathode and anode buffers in the gel matrix to allow fast, reliable transfer of proteins. This mini-size stack (8 x 8 cm) can be used with one mini-size gel.
PVDF membrane
The PVDF membrane (0.2-μm pore size, low fluorescence) in this stack has higher binding capacity than nitrocellulose. It is pre-activated and ready for use without any pretreatment with alcohols. The membrane is compatible with commonly used detection methods such as staining, immunodetection, fluorescence, and radiolabeling. The proteins bind to the membrane due to hydrophobic interactions. The protein-binding capacity is 240 μg/cm2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Quantité 10 piles
Format Pile de transfert
Matériau PVDF
Porosité 0,2 μm
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Dimensions (LxW) Mini, 8 cm x 8 cm
Gamme de produits iBlot
Suffisant pour 10 transferts
compliance-icons
Identifiant produit
  • iBlot 2 Transfer Stacks, PVDF, mini
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium oxide, ethylene glycol