Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage iBlot™ 3 iBind™ Western
Description
The iBlot 3 iBind Western Starter Kit includes the iBlot 3 Western Blot Transfer Device, the iBind Western Device, and all of the consumables and reagents necessary to get started using both devices for fast, efficient transfer and western processing.
Le kit de démarrage iBlot 3 iBind Western comprend l’appareil de transfert Western Blot iBlot 3, l’appareil iBind Western ainsi que tous les consommables et réactifs nécessaires pour commencer à utiliser ces deux appareils pour un transfert rapide et efficace et un traitement Western.
Contenu du kit de démarrage iBlot 3 iBind Western :
• Appareil de transfert Western Blot iBlot 3
• Empilements de transfert iBlot 3, midi, NC (nitrate de cellulose)
• Appareil iBind Western
• Cartes iBind
• Kit de solutions iBind
• Substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico Plus
Appareil de transfert Western Blot iBlot 3
L’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 est un appareil permettant de réaliser un transfert Western à sec de manière efficace et fiable, en seulement trois minutes, sans utiliser de tampons liquides. Le système iBlot 3 est compatible avec les membranes de nitrate de cellulose et de difluorure de polyvinylidène (PVDF), et offre des performances équivalentes, voire supérieures, aux méthodes de transfert humide classiques en beaucoup moins de temps. L’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 fait partie intégrante du système de transfert à sec iBlot. Ce dernier se compose de l’appareil de transfert et des empilements de transfert à usage unique qui contiennent la membrane de transfert (nitrate de cellulose ou PVDF) et les tampons nécessaires.
Appareil iBind Western
L’appareil iBind Western est un appareil de traitement Western automatique qui réalise chaque étape du protocole Western, du blocage aux lavages en passant par les incubations d’anticorps par écoulement latéral séquentiel (SLF). Le SLF permet la libération et la circulation de solutions et d’anticorps en temps opportun sur la membrane sans avoir besoin d’une source d’alimentation externe, d’agitateurs ou de plateaux. Chaque solution est libérée à partir des puits de l’appareil iBind vers une carte iBind par SLF en approximativement 2,5 heures. La matrice en fibre de verre de la carte permet un flux homogène et constant des solutions en direction de la membrane, augmentant ainsi l’interaction antigène-anticorps. La procédure de détection iBind Western réduit au minimum les temps de manipulation. Elle est en outre hautement reproductible et compatible avec tous les protocoles Western.
Contenu du kit de démarrage iBlot 3 iBind Western :
• Appareil de transfert Western Blot iBlot 3
• Empilements de transfert iBlot 3, midi, NC (nitrate de cellulose)
• Appareil iBind Western
• Cartes iBind
• Kit de solutions iBind
• Substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico Plus
Appareil de transfert Western Blot iBlot 3
L’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 est un appareil permettant de réaliser un transfert Western à sec de manière efficace et fiable, en seulement trois minutes, sans utiliser de tampons liquides. Le système iBlot 3 est compatible avec les membranes de nitrate de cellulose et de difluorure de polyvinylidène (PVDF), et offre des performances équivalentes, voire supérieures, aux méthodes de transfert humide classiques en beaucoup moins de temps. L’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 fait partie intégrante du système de transfert à sec iBlot. Ce dernier se compose de l’appareil de transfert et des empilements de transfert à usage unique qui contiennent la membrane de transfert (nitrate de cellulose ou PVDF) et les tampons nécessaires.
Appareil iBind Western
L’appareil iBind Western est un appareil de traitement Western automatique qui réalise chaque étape du protocole Western, du blocage aux lavages en passant par les incubations d’anticorps par écoulement latéral séquentiel (SLF). Le SLF permet la libération et la circulation de solutions et d’anticorps en temps opportun sur la membrane sans avoir besoin d’une source d’alimentation externe, d’agitateurs ou de plateaux. Chaque solution est libérée à partir des puits de l’appareil iBind vers une carte iBind par SLF en approximativement 2,5 heures. La matrice en fibre de verre de la carte permet un flux homogène et constant des solutions en direction de la membrane, augmentant ainsi l’interaction antigène-anticorps. La procédure de détection iBind Western réduit au minimum les temps de manipulation. Elle est en outre hautement reproductible et compatible avec tous les protocoles Western.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | • Appareil de transfert de gel iBlot 3 • Rouleau de Western Blot • Empilements de transfert iBlot 3, midi, nitrate de cellulose • Appareil iBind Western • Cartes iBind • Kit de solutions iBind • Substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico Plus |
| Méthode de détection | Chromogène, chimiluminescence, fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western Blot |
| Gel Compatibility | Format mini ou midi : gels Bis-Tris, gels Tricine, gels Tris-acétate et gels Tris-Glycine |
| Compatibilité avec les membranes | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Mode de transfert | À sec |
| Gamme de produits | iBlot 3, iBind |
| Type | Kit de démarrage |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions d’expédition | Expédition à température ambiante ou sur glace humide |