Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage iBlot™ 3, NC
Code produit 17811574 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Garantie:
Garantie standard de 1 an incluse
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Garantie Conditionnement
17811574 Garantie standard de 1 an incluse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17811574 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur IB31001S
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-11-2026
Le kit de démarrage iBlot 3 comprend l’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 et deux boîtes d’empilements de transfert iBlot 3, midi, NC (nitrate de cellulose) ; soit tout le nécessaire pour effectuer un transfert à sec rapide des protéines d’un gel vers une membrane.
The iBlot 3 Starter Kit includes the iBlot 3 Western Blot Transfer Device and two boxes of iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (nitrocellulose)—everything needed to perform a rapid dry-transfer of proteins from a gel to a membrane.
iBlot 3 Western Blot Transfer Device
The iBlot 3 Western Blot Transfer Device is a dry transfer device that performs western blotting transfer efficiently and reliably in as few as three minutes and without the need for liquid buffers. The iBlot 3 system is compatible with both nitrocellulose and polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes and offers equivalent or better performance compared with traditional wet-transfer methods in a fraction of the time. The iBlot 3 Western Blot Transfer Device is an integral part of the iBlot dry blotting system, which consists of the transfer device and consumable transfer stacks that contain the required buffers and transfer membrane (nitrocellulose or PVDF).
Le kit de démarrage iBlot 3 comprend l’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 et deux boîtes d’empilements de transfert iBlot 3, midi, NC (nitrate de cellulose) ; soit tout le nécessaire pour effectuer un transfert à sec rapide des protéines d’un gel vers une membrane.
Appareil de transfert Western Blot iBlot 3
L’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 est un appareil permettant de réaliser un transfert Western à sec de manière efficace et fiable, en seulement trois minutes, sans utiliser de tampons liquides. Le système iBlot 3 est compatible avec les membranes de nitrate de cellulose et de difluorure de polyvinylidène (PVDF), et offre des performances équivalentes, voire supérieures, aux méthodes de transfert humide classiques en beaucoup moins de temps. L’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 fait partie intégrante du système de transfert à sec iBlot. Ce système est constitué de l’appareil de transfert et des empilements de transfert à usage unique qui contiennent la membrane de transfert (nitrate de cellulose ou PVDF) et les tampons nécessaires.
L’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 présente les fonctionnalités suivantes :
• Transfert complet des protéines en seulement trois minutes
• Sensibilité de détection élevée et transfert homogène et constant des protéines
• Deux stations de transfert indépendantes permettant de réaliser jusqu’à deux transferts midi ou quatre transferts mini
• Système de refroidissement réglable intégré assurant une température de transfert constante
• Méthodes de transfert préprogrammées optimisées pour les plages de poids moléculaire basses, élevées et étendues
• Possibilité de créer des programmes personnalisés
• Interface simple et facile à utiliser
Fonctionnement du système de transfert à sec iBlot
Les réservoirs d’ions de tampon sont intégrés à la matrice de gel des empilements de transfert et non aux cuves de tampons ou aux papiers filtres imbibés. La densité élevée des ions dans la matrice de gel permet un transfert rapide des protéines. Pendant le transfert, l’anode de cuivre ne génère pas d’oxygène suite à l’électrolyse de l’eau, ce qui réduit la distorsion du buvard (pour les techniques classiques de transfert des protéines, dont les transferts humides, semi-humides et semi-secs, utilisez les électrodes inertes qui génèrent de l’oxygène).
Lorsque vous utilisez le système de transfert à sec iBlot, la durée de transfert est réduite par la distance raccourcie entre les électrodes, l’intensité élevée du champ et la haute tension. Vous pouvez éviter facilement les bulles d’air piégées, qui sont souvent créées pendant la préparation manuelle des couches sandwich de transfert, grâce à notre dispositif unique d’élimination des bulles qui favorise un transfert uniforme et complet. Grâce au système iBlot 3, nul besoin de préparer des tampons ou de nettoyer après un transfert. En règle générale, la durée totale de préparation et d’exécution est inférieure à dix minutes par transfert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Appareil de transfert de gel iBlot 3
• Rouleau de Western Blot
• Empilements de transfert iBlot 3, midi, nitrate de cellulose (2 boîtes, 20 empilements)
À conserver à température ambiante.
À utiliser avec (application) Transfert Western Blot
À utiliser avec (équipement) Empilements de transfert iBlot 3
Gel Compatibility Format mini ou midi : gels Bis-Tris, gels Tricine, gels Tris-acétate et gels Tris-Glycine
Compatibilité avec les membranes Nitrate de cellulose, PVDF
Mode de transfert À sec
Gamme de produits iBlot™ 3
Running Time env. 3 à 10 min
Cadence 2 gels midi ou 4 gels mini
Type Kit de démarrage
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Expédition à température ambiante ou sur glace humide
Garantie Garantie standard de 1 an incluse