Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, midi, nitrocellulose
Description
Les empilements de transfert iBlot 3 sont utilisés avec l’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 pour le transfert de protéines d’un gel SDS-PAGE vers un support membranaire lors de la réalisation d’expériences de transfert Western. Chaque empilement de transfert iBlot 3 contient des feuilles d’électrodes en fibre de cuivre, des gels tampons solides de cathode et d’anode optimisés, et une membrane de transfert préconditionnée en nitrate de cellulose. Cet empilement de taille midi (13 cm x 8,3 cm) peut être utilisé avec un gel de taille midi ou deux gels de taille mini.
Le système de transfert Western Blot iBlot 3 (empilements de transfert iBlot 3 et appareil de transfert iBlot 3) a été optimisé pour réaliser des transferts de protéines en 3 à 8 minutes, avec un résultat de transfert Western plus fiable et de meilleure qualité que de nombreuses autres méthodes de transfert.
Membrane en nitrate de cellulose
La membrane en nitrate de cellulose (taille des pores de 0,2 μm) de cet empilement est composée de nitrate de cellulose pure à 100 % afin d’assurer un transfert de haute qualité. La membrane est compatible avec les méthodes de détection courantes telles que la coloration, l’immunodétection, la fluorescence et le radiomarquage. Les protéines se lient à la membrane par des interactions hydrophobes et électrostatiques. La capacité de liaison protéinique est de 209 µg/cm².
Le système de transfert Western Blot iBlot 3 (empilements de transfert iBlot 3 et appareil de transfert iBlot 3) a été optimisé pour réaliser des transferts de protéines en 3 à 8 minutes, avec un résultat de transfert Western plus fiable et de meilleure qualité que de nombreuses autres méthodes de transfert.
Membrane en nitrate de cellulose
La membrane en nitrate de cellulose (taille des pores de 0,2 μm) de cet empilement est composée de nitrate de cellulose pure à 100 % afin d’assurer un transfert de haute qualité. La membrane est compatible avec les méthodes de détection courantes telles que la coloration, l’immunodétection, la fluorescence et le radiomarquage. Les protéines se lient à la membrane par des interactions hydrophobes et électrostatiques. La capacité de liaison protéinique est de 209 µg/cm².
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 13,5 cm |
| Largeur (métrique) | 8 cm |
| Quantité | 10 piles |
| Format | Pile de transfert |
| Matériau | Nitrocellulose |
| Porosité | 0,2 μm |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Dimensions (LxW) | 13,5 x 8 cm (midi) |
| Gamme de produits | iBlot |
| Suffisant pour | 10 transferts |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- IBLOT3 TRNSFR STACK
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .