Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, midi, PVDF
Description
Les empilements de transfert iBlot 3 sont utilisés avec l’appareil de transfert Western Blot iBlot 3 pour le transfert de protéines d’un gel SDS-PAGE vers un support membranaire lors de la réalisation d’expériences de transfert Western. Chaque empilement de transfert iBlot 3 contient des feuilles d’électrodes en fibre de cuivre, des gels tampons solides de cathode et d’anode optimisés, et une membrane de transfert préconditionnée en PVDF. Cet empilement de taille midi (13 cm x 8,3 cm) peut être utilisé avec un gel de taille midi ou deux gels de taille mini.
Le système de transfert Western Blot iBlot 3 (empilements de transfert iBlot 3 et appareil de transfert iBlot 3) a été optimisé pour réaliser des transferts de protéines en 3 à 8 minutes, avec un résultat de transfert Western plus fiable et de meilleure qualité que de nombreuses autres méthodes de transfert.
Membrane en PVDF
La membrane en PVDF (taille des pores de 0,2 μm, faible fluorescence) de cet empilement possède des capacités de liaison supérieures à celles en nitrate de cellulose. Préactivée et prête à l’emploi sans nécessiter de prétraitement à l’alcool. La membrane est compatible avec les méthodes de détection courantes telles que la coloration, l’immunodétection, la fluorescence et le radiomarquage. Les protéines se lient à la membrane par des interactions hydrophobes. La capacité de liaison protéinique est de 240 µg/cm².
Le système de transfert Western Blot iBlot 3 (empilements de transfert iBlot 3 et appareil de transfert iBlot 3) a été optimisé pour réaliser des transferts de protéines en 3 à 8 minutes, avec un résultat de transfert Western plus fiable et de meilleure qualité que de nombreuses autres méthodes de transfert.
Membrane en PVDF
La membrane en PVDF (taille des pores de 0,2 μm, faible fluorescence) de cet empilement possède des capacités de liaison supérieures à celles en nitrate de cellulose. Préactivée et prête à l’emploi sans nécessiter de prétraitement à l’alcool. La membrane est compatible avec les méthodes de détection courantes telles que la coloration, l’immunodétection, la fluorescence et le radiomarquage. Les protéines se lient à la membrane par des interactions hydrophobes. La capacité de liaison protéinique est de 240 µg/cm².
Especificaciones
Especificaciones
| Longueur (métrique) | 13,5 cm |
| Largeur (métrique) | 8 cm |
| Quantité | 10 piles |
| Format | Pile de transfert |
| Matériau | PVDF |
| Porosité | 0,2 μm |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Dimensions (LxW) | 13,5 x 8 cm (midi) |
| Gamme de produits | iBlot |
| Suffisant pour | 10 transferts |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?