Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, mini, PVDF
Code produit 18087861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 piles
3 x 10 piles
Conditionnement:
10 pièces
3 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18087861 3 x 10 piles 3 pièces
17880275 10 piles 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18087861 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur IB34002X3
 Article restreint
En stock
iBlot 3 Transfer Stacks are used with iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments.
iBlot 3 Transfer Stacks are used with the iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments. iBlot 3 Transfer Stacks contain copper-fiber electrode sheets, optimized cathode and anode solid buffer gels, and a preconditioned PVDF transfer membrane. They are compatible with common commercially available protein gels, including Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetate, and Tricine chemistries. This mini-size stack (8 x 8 cm) can be used with one mini-size gel.
The iBlot 3 Western Blot Transfer System (iBlot 3 Transfer Stacks plus iBlot3 Transfer Device) has been optimized to provide protein transfers in 3–8 minutes that produce higher quality and more reliable western blot result compared to many other transfer methods.
PVDF membrane
The PVDF membrane (0.2-μm pore size, low fluorescence) in this stack has higher binding capacity than nitrocellulose. It is pre-activated and ready for use without any pretreatment with alcohols. The membrane is compatible with commonly used detection methods such as staining, immunodetection, fluorescence, and radiolabeling. Proteins bind to the membrane due to hydrophobic interactions. The protein-binding capacity is 240 μg/cm2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Quantité 3 x 10 piles
Format Pile de transfert
Matériau PVDF
Porosité 0,2 μm
Dimensions (LxW) 8 x 8 cm (Mini)
Gamme de produits iBlot
Suffisant pour 30 Blots
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • iBlot 3 Transfer Stacks, mini, PVDF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol, Aluminum oxide, Ethyl alcohol