Learn More
Invitrogen™ IBMX
Code produit 10660354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10660354 1 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10660354 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PHZ1124
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
IBMX
IBMX is a nonspecific inhibitor of phosphodiesterases that also possesses adenosine agonist activity.
Format/Formulation: Lyophilized
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Identification génétique (Entrez) 5595
Méthode de purification TLC
Conditions d’expédition Température ambiante
Inhibition spécifique ou cible Phosphodiestérases (a également une activité agoniste de l’adénosine)
Stérilité Non stérile
Quantité 1 g
Type de produit Inhibiteur
Catégorie de recherche Transduction des signaux
Propriétés des inhibiteurs Chimique
Poids moléculaire 222,2
Inhibiteurs Inhibiteur de phosphodiestérase
Forme Pleine