Learn More
R&D Systems™ IBMX
Code produit 18064282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18064282 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18064282 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2845/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.70€
    137.55€ / 50mg
    Économisez 15.15€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. PDE inhibitor (non-selective)
Phosphodiesterase inhibitor (IC50 values are 13, 18, 19, 32 and 50 μM for PDE4, PDE3, PDE1, PDE5 and PDE2 respectively). Suppresses α-adrenoceptor-mediated 5-HT release from neuroendocrine epithelial cells (IC50 = 1.3 μM). Facilitates differentiation of neural progenitor cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau IBMX
CAS 28822-58-4
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C10H14N4O2
Poids de la formule 222.24
Pureté >99%
Poids moléculaire 222.25