Learn More
IBMX, MedChemExpress
Code produit 16431327
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431327 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16431327 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12318
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress IBMX is a broad-spectrum phosphodiesterase (PDE) inhibitor, with IC50s of 6.5, 26.3 and 31.7 μM for PDE3, PDE4 and PDE5, respectively.
IBMX is a broad-spectrum phosphodiesterase (PDE) inhibitor, with IC50s of 6.5, 26.3 and 31.7 μM for PDE3, PDE4 and PDE5, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau IBMX
Forme physique Solid
CAS 28822-58-4
Couleur Jaune clair
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H14N4O2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme 3-Isobutyl-1-methylxanthine Isobutylmethylxanthine
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (224.98 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 7.14 mg/mL (32.13 mM)
SMILES O=C(N1C)N(CC(C)C)C2=C(N=CN2)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research