Learn More
Tocris Bioscience™ IBMX
Beschreibung
Phosphodiesterase inhibitor (IC50 values are 13, 18, 19, 32 and 50 μM for PDE4, PDE3, PDE1, PDE5 and PDE2 respectively). Suppresses α-adrenoceptor-mediated 5-HT release from neuroendocrine epithelial cells (IC50 = 1.3 μM). Facilitates differentiation of neural progenitor cells in vitro.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | IBMX |
| CAS | 28822-58-4 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule moléculaire | C10H14N4O2 |
| Poids de la formule | 222.24 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 222.25 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?