Learn More
Acide (±)-iboténique monohydrate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10170941 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10170941 1 mg 1mg
10677694 5 mg 5mg
10035733 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10170941 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 329130010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60573-88-8
Formule moléculaire C5H6N2O4·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 176.1
Numéro MDL MFCD00149579
Clé InChI QVKQQLYSTODTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ibotenic acid hydrate, ibotenic acid monohydrate, pramuscimol, ibotensaeure, isotenic acid, ibotensaeure german, amino-3-hydroxy-5-isoxazolyl acetic acid, alpha-amino-3-hydroxy-5-isoxazolessigsaure hydrat, alpha-amino-3-hydroxy-5-isoxazoleacetic acid hydrate, alpha-amino-3-hydroxy-5-isoxazolessigsaure hydrat german
CID PubChem 43362
Nom IUPAC acide 2-amino-2-(3-oxo-1,2-oxazol-5-yl)acétique;hydrate
SMILES C1=C(ONC1=O)C(C(=O)O)N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Ibotenic acid monohydrate
Point de fusion 141.0°C to 147.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 1 mg
Merck Index 14, 4877
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.
Poids de la formule 176.1
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (±)-Ibotenic acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .