Learn More
IBR2, MedChemExpress
Description
IBR2 is a potent and specific RAD51 inhibitor and inhibits RAD51-mediated DNA double-strand break repair. IBR2 disrupts RAD51 multimerization, accelerates proteasome-mediated RAD51 protein degradation, inhibits cancer cell growth and induces apoptosis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | IBR2 |
| CAS | 313526-24-8 |
| Couleur | Rose |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H20N2O2S |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.69 mM) |
| SMILES | O=S(N1C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=C(C=CC=C4)C=C1)(CC5=CC=CC=C5)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 400.49 |
| Poids de la formule | 400.49 |
| Afficher plus |