Learn More
Invitrogen™ iBright™ CL750 Imaging System
Code produit 16498133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 System
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16498133 1 System 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16498133 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A44116
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Capturez les images de transfert Western et de gel et analysez les données de manière efficace et facile grâce au système d’imagerie Invitrogen iBright CL750.
Capture western blot and gel images and analyze data efficiently and easily with the Invitrogen iBright CL750 Imaging System. This system supports basic imaging applications associated with chemiluminescent western blots, as well as fluorescent stained nucleic acid gels, fluorescent stained protein gels, and colorimetric stained protein gels.
Capturez les images de transfert Western et de gel et analysez les données de manière efficace et facile grâce au système d’imagerie Invitrogen iBright CL750. Ce système prend en charge les applications d’imagerie de base associées aux transferts Western chimiluminescents, ainsi que les gels d’acide nucléique colorés fluorescents, les gels de protéines colorés fluorescents et les gels de protéines colorés colorimétriques.
Pour une fonctionnalité étendue, nous proposons également des systèmes plus puissants que sont : le système d’imagerie iBright CL1500 (réf. A44114) et le système d’imagerie iBright FL1500 (réf. A44115). Le système d’imagerie iBright CL1500 prend en charge les principales applications d’imagerie des transferts Western fluorescents, chimiluminescents et colorimétriques, en plus des gels d’acides nucléiques colorés fluorescents, gels de protéines colorés fluorescents, gels de protéines colorés colorimétriques et colorants colorimétriques pour membrane. Le système d’imagerie iBright FL1500 offre les mêmes capacités d’imagerie que le système iBright CL1500, ainsi que la fonction d’imagerie de transferts Western fluorescents.
Caractéristiques du système d’imagerie iBright CL750 :
• Caméra CCD refroidi 9,1 MP : sensibilité élevée et gamme dynamique pour permettre la détection de différences subtiles dans les échantillons
• Technologie Smart Exposition : permet une détermination rapide du temps d’exposition optimal afin de minimiser la nécessité de répéter les expositions pour acquérir le signal souhaité
• Imagerie à grande gamme dynamique* (HDR) : la gamme Smart Range HDR associe des expositions courtes et longues optimisées à une seule image HDR pour capturer une gamme dynamique linéaire étendue et fournir des données non saturées de haute qualité pour une meilleure analyse quantitative
• Interface simple : disposition claire des fonctions et des fonctionnalités en association avec un écran tactile capacitif de 12,1 pouces pour une expérience d’imagerie en douceur
• Champ de vision de 22,5 x 18,0 cm : large champ de vision pour une imagerie à haut débit (jusqu’à quatre mini ou deux transferts midi à la fois)
• Transilluminateur à DEL verte : excite de manière efficace les colorants d’ADN populaires tels que le bromure d’éthidium et les colorants verts Invitrogen SYBR avec une alternative aux transilluminateurs à base d’UV
• Applications d’imagerie étendue* : capturent et analysent des colonies colorées visibles, chimiluminescentes ou fluorescentes sur des plaques de culture cellulaire à un ou plusieurs puits à l’aide des canaux d’imagerie optimisés et des flux de travaux d’analyse intégrés
• Connectivité souple : exportation des images capturées via une connexion Ethernet, le Wi-Fi (avec un accessoire en option), un port USB ou directement via la plateforme sur le cloud Connect
• Plusieurs options d’analyse d’images : réalisation de la densitométrie, l’analyse quantitative et la normalisation directement à l’aide du logiciel de l’instrument, ou pour une analyse plus approfondie, utilisation du logiciel d’analyse iBright (disponible dans les versions de bureau et basées sur le cloud)
* Certaines fonctions sont disponibles via le microprogramme. Assurez-vous que votre système exécute la version la plus à jour du micrologiciel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Imaging Sample Blot, Preinstalled Filter Sets, Safe Imager Viewing Glasses, Orange Contrast Tray for Visible Protein Gel Imaging, iBright Imager Quick Start Guide
Résolution 9,1 MP
Logiciel iBA Analysis Software
Type de caméra CCD
Dimensions 68 x 38 x 60 cm
Format Formats d’image : G2i (exclusif), TIFF, JPG, PNG, PDF
Champ 22,5 cm x 18,0 cm (l x P)
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (application) Chemiluminescent Western Blot Imaging
Gamme de produits iBright
Type de produit Systèmes d’imagerie
Quantité 1 System
Poids (impériale) 110 lb.
Poids (métrique) 50 kg