Learn More
Invitrogen™ iBright™ Imaging System White Transilluminator Screen
Description
- Il s’agit d’un écran de transilluminateur blanc de rechange pour les systèmes d’imagerie iBright (CL1000, CL1500, FL1000 et FL1500).
- L’écran du transilluminateur blanc fournit un fond contrastant lorsque les gels protéiques d’imagerie sont colorés avec des colorimétriques telles que les colorimétriques et les colorants argentés.
- Cet écran transilluminateur est automatiquement détecté par le système d’imagerie iBright et est nécessaire pour fournir l’orientation de l’image en noir / blanc et l’identification des bandes avec des gels colorés colorimétriques.
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | iBright |
| À utiliser avec (application) | Imagerie par transfert Western par chimiluminescence, imagerie par gel d’ADN, imagerie par gel de protéines |
| Quantité | 1 de chaque |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de produit | Systèmes d’imagerie |