Learn More
Invitrogen™ Plateau de contraste pour système iBright™
Description
- Ce plateau de contraste du système iBright est un accessoire du système d’imagerie iBright conçu pour améliorer l’imagerie des gels de protéines visibles
- Le plateau à double couche est conçu pour créer des conditions d’éclairage optimales lorsqu’il est utilisé avec le transilluminateur à LED verte sur le système d’imagerie iBright, améliorant le contraste et abaissant le bruit de fond général pour capturer des images à coloration dans le visible de haute qualité
- Compatible avec tous les modèles iBright (CL750, CL1000, CL1500, FL1000 et FL1500)
- Fournit un fond contrastant lors de la prise de vues de gels de protéines colorés avec des colorants colorimétriques telles que le bleu Coomassie et les colorants à l’argent
- Ce plateau améliore également les conditions lorsque les échantillons contiennent des colorants qui fluorescent automatiquement sous lumière LED verte
- Recommandé pour la transillumination des plaques de colonie colorées en cristal violet
- Pièce de rechange pour l’écran du transilluminateur blanc (réf. A33828)
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | iBright |
| À utiliser avec (application) | Imagerie de transfert Western par chimiluminescence, imagerie de gel d’ADN, imagerie de gel de protéines |
| Quantité | 1 plateau |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de produit | Plateau de contraste |