Learn More
Invitrogen™ iBright™ System Tray Adapter for E-Gel™ Agarose Gels
Description
Invitrogen iBright Tray Adapters for E-Gel Agarose Gels are imaging accessories designed to optimize the image capture of Invitrogen E-Gel Agarose Gels.
Caractéristiques des adaptateurs de plateau Invitrogen iBright pour gels d’agarose E-Gel :
• Le composant inférieur centre les gels d’agarose E-Gel sur le boîtier du transilluminateur iBright pour un zoom optimisé
• Le composant supérieur couvre les étiquettes et les codes-barres de la cassette E-Gel pour réduire la lumière parasite pendant la capture d’images et améliorer l’optimisation des signaux d’échantillons
• Compatible avec tous les modèles iBright (CL750, CL1000, CL1500, FL1000, et FL1500)
• Compatible avec l’agarose E-Gel 11 à 96 puits (réf. A56600 pour 11/22 puits, réf. A56599 pour 48/96 puits)
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | iBright |
| À utiliser avec (application) | Imagerie de transfert Western par chimiluminescence, imagerie de gel d’ADN, imagerie de gel de protéines |
| Quantité | 1 adaptateur |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de produit | Adaptateur pour plateau E-Gel, 48/96 puits |