Learn More
TheraPure™ iBu-rG Phosphoramidite, 20-400 finish bottle
Code produit 17914342 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17914342 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17914342 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 27190610
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Format Poudre
À utiliser avec (équipement) Synthétiseurs Expedite
Type de produit CEP iBu-rG
Contenu et stockage Conserver dans le congélateur (à -20°C ou moins).
Type de nucléoside Guanosine (G)
Conditions d’expédition Température ambiante
Pureté 99 %
Quantité 1 g
Type de réactif Phosphoramidite
Qualité TheraPure™
Type d’acide nucléique ARN
Gamme de produits TheraPure