Learn More
Ibudilast, MedChemExpress
Code produit. 16498598
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16498598
Marque: Medchem Express HYB0763
MedChemExpress Ibudilast (KC-404; AV-411; MN-166) is a cyclic AMP phosphodiesterase (PDE) inhibitor. Ibudilast has platelet anti-aggregatory effects. Ibudilast can be used for the research of asthma for its inhibitory effects on tracheal smooth muscle contractility. Ibudilast may be a useful neuroprotective and anti-dementia agent counteracting neurotoxicity in activated microglia.
Ibudilast (KC-404
Spécification
Nom chimique ou matériau Ibudilast
Forme physique Solid
CAS 50847-11-5
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H18N2O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme KC-404 AV-411 MN-166
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 140 mg/mL (607.88 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC(C)C(C1=C2C=CC=CN2N=C1C(C)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 230.31
Poids de la formule 230.31
Pourcentage de pureté 99.54%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.