Learn More
Ibufenac, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ibufenac |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14) |
| Poids de la formule | 192.115 |