Learn More
Ibuprofène Acyl-Bêta-D-glucuronide (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30004628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004628 5 mg 5mg
30009442 10 mg 10mg
30008275 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004628 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI1400305MG
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 115075-59-7
Formule moléculaire C19 H26 O8
Poids moléculaire (g/mol) 382.4
Synonyme Ibuprofen Acyl-Beta-D-Glucuronide
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[2-[4-(2-méthylpropyl)phényl]propanoyloxy]oxyoxy-2-carboxylique acide
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ibuprofen Acyl-beta-D-glucuronide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H26O8/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)18(25)27-19-15(22)13(20)14(21)16(26-19)17(23)24/h4-7,9-10,13-16,19-22H,8H2,1-3H3,(H,23,24)/t10?,13-,14-,15+,16-,19-/m0/s1
Poids de la formule 382.1628