Learn More
Ibuprofène Acyl-Bêta-D-glucuronide (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30009442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009442 10 mg 10mg
30004628 5 mg 5mg
30008275 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009442 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI14003010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115075-59-7
Formule moléculaire C19 H26 O8
Poids moléculaire (g/mol) 382.4
Synonyme Ibuprofen Acyl-Beta-D-Glucuronide
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[2-[4-(2-méthylpropyl)phényl]propanoyloxy]oxyoxy-2-carboxylique acide
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ibuprofen Acyl-beta-D-glucuronide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H26O8/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)18(25)27-19-15(22)13(20)14(21)16(26-19)17(23)24/h4-7,9-10,13-16,19-22H,8H2,1-3H3,(H,23,24)/t10?,13-,14-,15+,16-,19-/m0/s1
Poids de la formule 382.1628