Learn More
Ibuprofène, USP grade, MP Biomedicals™
Code produit 11431671 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11431671 10 g
11411671 1 g
11421671 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11431671 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219021610
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
L'ibuprofène est cliniquement utile comme anti-inflammatoire non stéroïdien.
  • Inhibiteur de la cyclooxygénase (COX) qui a une plus grande activité contre la COX-1 que contre la COX-2.
  • Inhibe également la cyclooxygénase, la PGH synthase-1 et la PGH synthase-2.
  • Il est rapporté que l'ibuprofène inhibe la réponse œdémateuse dépendante des nétrophiles de la peau du lapin au C5a/PGE23.
Identifiants chimiques
CAS 15687-27-1
Formule moléculaire C13H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.29
Numéro MDL MFCD00010393
Clé InChI HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, motrin, brufen, nurofen, advil, dolgit, liptan, nuprin, anflagen
CID PubChem 3672
ChEBI CHEBI:5855
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-méthylpropyl)phényl]propanoïque
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ibuprofen
Point de fusion 75 à 77,5 °C
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 21 mg/L (à 25 °C)
Poids de la formule 206.3
Tension de vapeur 4,74X10-5 mm Hg à 25 °C
Qualité USP
Forme physique Poudre
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.