Learn More
Ibutamoren Mesylate, MedChemExpress
Code produit 16458108
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458108 10 mg
16450568 5 mg
16434027 50 mg
16417876 100 mg
16431926 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16458108 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY50844
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Ibutamoren Mesylate (MK-677) is a potent, non-peptide Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist. Ibutamoren Mesylate is an orally active growth hormone (GH) secretagogue.
Ibutamoren Mesylate (MK-677) is a potent, non-peptide Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist. Ibutamoren Mesylate is an orally active growth hormone (GH) secretagogue.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ibutamoren Mesylate
CAS 159752-10-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H40N4O8S2
Quantité 10 mg
Synonyme MK-677 MK-0677
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (80.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (80.03 mM)
SMILES CC(N)(C(N[C@@H](C(N1CCC2(CN(C3=C2C=CC=C3)S(=O)(C)=O)CC1)=O)COCC4=CC=CC=C4)=O)C.CS(=O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 624.77
Poids de la formule 624.77
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder