Learn More
Ibutilide fumarate, MedChemExpress
Code produit 16494347
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494347 50 mg
16468468 10 mg
16468276 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16494347 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0387
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Ibutilide (U70226E) fumarate, an action potential-prolonging antiarrhythmic, is a potent blocker of the rapidly activating delayed rectifier K+ current (IKr) in AT-1 cells.
Ibutilide (U70226E) fumarate, an action potential-prolonging antiarrhythmic, is a potent blocker of the rapidly activating delayed rectifier K+ current (IKr) in AT-1 cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ibutilide fumarate
CAS 122647-32-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H38N2O5S
Quantité 50 mg
Synonyme U70226E
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (112.97 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (112.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(C(O)CCCN(CC)CCCCCCC)C=C1)=O.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 442.61
Poids de la formule 442.61
Pourcentage de pureté 99.83%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation