Learn More
R&D Systems™ Ibutilide hemifumarate
Description
Class III antiarrhythmic. Blocks the rapid component of delayed rectifier K+ current (IKr); also blocks hERG channels and L-type Ca2+ channels. Shown to activate a slow inward Na+ current in guinea pig ventricular cells. Used to terminate atrial fibrillation and atrial flutter; can prolong QT.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ibutilide hemifumarate |
| CAS | 122647-32-9 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C44H76N4O10S2 |
| Poids de la formule | 442.61 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 885.23 |