Description
- Circulateur à immersion IC Basic
- Bain en acier inoxydable IB 12 pro (taille M)
- Capteur de température PT 100.30
- Serpentin de refroidissement CC1
- Couvercle moyen Cm.IC
- Petit pont BS.IC
- Total : 354 x 461 x 359 mm
- Ouverture du bain : 255 x 80 mm
- Ouverture max. du bain : 292 x 105 mm
- Profondeur d’immersion : 95 à 135 mm
Specifications
Specifications
| Débit | 31 L/min. |
| Type de pompe | Pompe de pression/aspiration |
| Type | Système de régulation de la température |
| Affichage | LED |
| Pression max. | 0,61 bars |
| Aspiration max. | 0,45 bars |
| Température (métrique) maximale | 200°C |
| Dimensions (L x l x H) | 291 x 285 x 313 mm |
| Profondeur (métrique) | 150 mm |
| Poids (métrique) | 10 kg |
| Show More |