Learn More
IKA™ IC Basic
Code produit 16248161 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100 à 115 V, 230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
16248161 100 à 115 V, 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16248161 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003861000
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Circulateur à immersion utilisé pour le trempage de liquides dans des bains-marie ouverts ou couverts jusqu’à 250°C.
  • Pont réglable pouvant être remplacé par un pont fixe
  • Grâce à la pompe de pression et d’aspiration puissante intégrée, l’IC basique peut être utilisé pour les applications internes et externes
  • Un serpentin de refroidissement peut être raccordé au circulateur pour tempérer à des températures proches de la température ambiante
  • Tous les bains à circulation IKA sont conformes à la classification de sécurité III (FL) la plus stricte pour une utilisation avec des liquides inflammables conformément à la norme DIN 12876
  • Les circulateurs à immersion IC basic permettent des temps de chauffe rapides et des conditions de température stables
  • Avec des connexions intégrées (M16x1), l’appareil est adapté aux applications externes
  • Plage de températures : RT à 250°C
  • Stabilité thermique : ±0,02 K
  • Le pont de bain en acier inoxydable peut être associé à des bains-marie de différents volumes
  • Circuit de sécurité réglable
  • Pompe pression/aspiration puissante
  • Grand écran LED facile à lire pour la vitesse et la température de la pompe
  • Boutons pousser/tourner pour une navigation intuitive dans les menus
  • Connexion pour sonde de température PT100 externe
  • Avertissements de sécurité visuels et acoustiques
  • Interface USB / RS232 pour le contrôle et la documentation du PC à l’aide de labworldsoft™, ainsi que pour les mises à jour en ligne du microprogramme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 31 L/min.
Gamme de températures Température ambiante jusqu’à 250°C
Affichage LED
Pression max. 0,61 bars
Dimensions (L x l x H) 291 x 285 x 313 mm
Profondeur (métrique) 150 mm
Poids (métrique) 10 kg
Tension 100 à 115 V, 230 V