Description
- Circulateur à immersion de contrôle IC
- Bain en acier inoxydable IB20 pro (taille L)
- Capteur de température PT 100.30
- Serpentin de refroidissement CC1 (déjà inclus dans le dispositif de contrôle IC)
- Grand couvercle CL.IC
- Petit pont BS.IC
- Total : 354 x 641 x 359 mm
- Ouverture du bain : 255 x 262 mm
- Ouverture max. du bain : 292 x 278 mm
- Profondeur d’immersion : 95 à 135 mm
Spécification
Spécification
| Débit | 26 l/min |
| Type de pompe | Pompe de pression/aspiration |
| Type | Système de régulation de la température |
| Affichage | TFT |
| Pression max. | 0,7 bars |
| Aspiration max. | 0,4 bars |
| Température (métrique) maximale | 200°C |
| Dimensions (L x l x H) | 291 x 285 x 313 mm |
| Profondeur (métrique) | 150 mm |
| Poids (métrique) | 16,56 kg |
| Afficher plus |