Learn More
IKA™ Contrôle IC
GREENER_CHOICE
Code produit 16258161 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100 à 115 V, 230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
16258161 100 à 115 V, 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16258161 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003863000
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Circulateur à immersion de contrôle avec une plage de températures étendue pour le trempage des fluides dans des bains-marie ouverts et couverts jusqu’à 250°C.
  • Le circulateur de contrôle est équipé d’un contrôleur sans fil (WiCo)
  • L’écran TFT affiche tous les paramètres pertinents du procédé
  • La régulation de la température interne peut passer à une régulation de température externe par un simple clic sur une touche
  • Les boutons pousser/tourner permettent une navigation intuitive dans les menus
  • Le menu est disponible en différentes langues
  • Grâce au contrôleur sans fil WiCo innovant, l’unité peut être utilisée à une distance d’au plus 10 mètres / 3 pieds
  • Tous les bains IKA sont conformes à la classification de sécurité III (FL) la plus stricte pour une utilisation avec des liquides inflammables conformément à la norme DIN 12876
  • Les circulateurs à immersion de contrôle IC permettent des temps de chauffe rapides et des conditions de température stables
  • Avec des connexions intégrées (M16x1), l’appareil est adapté aux applications externes
  • Plage de températures : RT à 250°C
  • Stabilité thermique : ±0,01 K
  • Le pont de bain en acier inoxydable peut être associé à des bains-marie de différents volumes
  • La commande sans fil permet un fonctionnement en toute sécurité, par exemple à l’extérieur d’une hotte filtrante fermée
  • Pompe pression/aspiration puissante
  • Circuit de sécurité réglable
  • Grand écran TFT, lecture facile de la température, la vitesse de la pompe, le niveau de liquide et la température de sécurité
  • Fonction de minuterie électronique : 0 à 99 heures 59 minutes
  • Avertissements de sécurité visuels et acoustiques
  • Connexion possible d’une vanne magnétique
  • Interface USB / RS232 pour le contrôle et la documentation du PC avec labworldsoft™, et la mise à jour du logiciel du périphérique via notre site Web
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 31 L/min.
Gamme de températures Température ambiante jusqu’à 250°C
Affichage LED
Pression max. 0,61 bars
Dimensions (L x l x H) 291 x 285 x 313 mm
Profondeur (métrique) 150 mm
Poids (métrique) 10 kg
Tension 100 à 115 V, 230 V