Learn More
Invitrogen™ Tampon de fixation IC
Description
Tampon de fixation intracellulaire pour une utilisation dans la cytométrie en flux, en particulier pour la fixation dans les procédures de coloration intracellulaire. La composition est du paraformaldéhyde dans une solution saline dans un tampon phosphate
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tampon de fixation IC |
| Couleur | Incolore |
| Description | Tampon de fixation IC, 100 ml, incolore/transparent, liquide, pH de 7,3, stockage entre 2 et 8°C, à utiliser avec l’imagerie cellulaire, la pharmaceutique et la biopharmaceutique, dosages et analyses de protéines, identification et validation des cibles et des dérivations |
| À utiliser avec (équipement) | Cytométrie en flux |
| pH | 7.3 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 ml |
| Formule | Liquid |
| Conditionnement | 1/boîte |