Learn More
IC87201, MedChemExpress
Code produit 16453028
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16453028 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16453028 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100457
MedChemExpress IC87201, an inhibitor of PSD95-nNOS protein-protein interactions, suppresses NMDAR-dependent NO and cGMP formation.
IC87201, an inhibitor of PSD95-nNOS protein-protein interactions, suppresses NMDAR-dependent NO and cGMP formation.
Spécification
Nom chimique ou matériau IC87201
CAS 866927-10-8
Couleur Red
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H10Cl2N4O
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 28 mg/mL (90.57 mM)
SMILES OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1CNC2=CC=C3N=NNC3=C2
Poids moléculaire (g/mol) 309.15
Poids de la formule 309.15
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration