Learn More
ICA-069673, MedChemExpress
Code produit 16496067
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496067 5 mg
16484586 100 mg
16479876 50 mg
16472726 25 mg
16423348 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16496067 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101396
MedChemExpress ICA-069673 is a KCNQ2/Q3 potassium channel activator with an IC50 of 0.69 μM.
ICA-069673 is a KCNQ2/Q3 potassium channel activator with an IC50 of 0.69 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau ICA-069673
CAS 582323-16-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H6ClF2N3O
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 34 mg/mL (126.10 mM)
SMILES O=C(NC1=CN=C(Cl)N=C1)C2=CC=C(F)C(F)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 269.63
Poids de la formule 269.63
Pourcentage de pureté 99.7%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation