Learn More
Icatibant, MedChemExpress
Code produit 16457348
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16457348 10 mg
16451679 1 mg
16419837 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16457348 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17446
MedChemExpress Icatibant (HOE-140) is a potent and specific peptide antagonist of bradykinin B2 receptor with IC50 and Ki of 1.07 nM and 0.798 nM respectively.
Icatibant (HOE-140) is a potent and specific peptide antagonist of bradykinin B2 receptor with IC50 and Ki of 1.07 nM and 0.798 nM respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Icatibant
CAS 130308-48-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C59H89N19O13S
Quantité 10 mg
Synonyme HOE 140
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (76.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C(N[C@H](C(O)=O)CCCNC(N)=N)=O)N2C([C@@H]3N(C([C@H](CO)NC([C@H](CC4=CC=CS4)NC(CNC([C@@H]5C[C@@H](O)CN5C([C@H]6N(C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](N)CCCNC(N)=N)=O)=O)CCC6)=O)=O)=O)=O)=O)CC7=C(C=CC=C7)C3)=O)[C@]2([H])CCCC1
Poids moléculaire (g/mol) 1304.52
Poids de la formule 1304.52
Pourcentage de pureté 96.33%
Qualité Research
Forme physique Solid