Learn More
IKA™ Circulateur ICC Basic
Code produit 15449783 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 / 115 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15449783 230 / 115 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15449783 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004134400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00€
    1529.00€ / 1 pièces
    Économisez 176.00€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Circulateur ICC Basic doté d’une poignée de transport intégrée qui permet un transport confortable et un stockage sûr.
  • Plage de températures : RT à 150°C
  • Stabilité thermique : ± 0,02 K
  • Pompe d’aspiration/pression puissante à contrôle de vitesse
  • La pince de fixation pour fixer le circulateur à un bain est incluse
  • Poignée de transport pratique et supports intégrés
  • Grand écran LED facile à lire pour la vitesse et la température de la pompe
  • Boutons pousser/tourner pour une navigation intuitive dans les menus
  • Circuit de sécurité réglable
  • Avertissements de sécurité visuels et acoustiques
  • Interface USB / RS 232 pour le contrôle et la documentation du PC à l’aide de labworldsoft™, ainsi que pour les mises à jour en ligne du microprogramme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Désignation de classe selon DIN 12876 : III
Description Stabilité de la température DIN 12876 : ± 0,02 K
À utiliser avec Contrôle de la température dans les bains-marie
Dimensions (L x l x H) 20 x 14,5 x 34 cm
Tension 230 / 115 V
Affichage LED
Comprend ICC Basic, câbles principaux, câble USB 2.0 (micro-A / B), tournevis (pour circuit de sécurité), guide d’utilisation, carte de garantie
Modèle Basic
Ports Interface USB, interface RS 232
Puissance Puissance d’entrée : 2100 W ; sortie de chaleur : 2000 W
Poids (métrique) 3,75 kg
max. (métrique) Température ambiante +°10 K à 1000 tr/min jusqu'à 150 °C
Fréquence 50/60 Hz