Learn More
IKA™ Circulateur à immersion compact ICC Basic IB R RO15 eco
Code produit 16218321 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 / 115 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
16218321 230 / 115 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16218321 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010002471
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
IKA facilite la configuration de votre système de régulation de température en proposant des kits prêts à l'emploi comprenant tous les accessoires nécessaires. Bain-marie à circulation avec 15 positions d'agitation pour béchers en verre jusqu'à 250 mL.
  • Le kit comprend
    • ICC basic
    • IB R RO 15 éco
    • Agitateur magnétique RO 15
    • Grand pont BL.ICC
  • Température maximale 100 °C
  • Profondeur d'immersion : 35 à 75 mm
  • Température maximale dans le bain en plastique (série « éco ») : 100 °C (eau uniquement)
*Les données techniques concernent l'instrument de contrôle de température inclus dans l'emballage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12876
Débit 18 l/min
Gamme de températures de -20°C à +100°C
Affichage LED
Nbre de positions 15
Température (métrique) maximale 100°C
Dimensions (P x L x H) 200 x 145 x 340 mm
Profondeur (métrique) intérieure 150 mm
Poids (métrique) 22,23 kg
Alimentation électrique 230 / 115 V, 50/60 Hz, 2100 W
Tension 230 / 115 V