Learn More
IKA™ Circulateur ICC Control avec bain eco IB R RO 15
Code produit 15602799 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 / 115 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15602799 230 / 115 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15602799 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010002474
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le package prêt pour connexion comprend un bain à circulation avec 15 positions d’agitation et tous les accessoires nécessaires.
  • L’ensemble comprend : Circulateur à immersion compact à contrôle ICC, bain en plastique écologique IB R RO 15 (taille L), agitateur magnétique RO 15, grand pont BL.ICC
  • Ouverture du bain : 317 x 492 mm
  • Profondeur d’immersion : de 35 à 75 mm
  • Température max. dans le bain en plastique (série eco) : 80°C (eau uniquement)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température ambiante 5 à 40 °C
Description Bain à circulation avec 15 positions d’agitation pour des béchers en verre jusqu’à 250 ml.
Certifications/Conformité Les données techniques sont conformes à la norme : DIN 12876
Communications Interface RS232, interface USB (pour les mises à jour du micrologiciel)
Débit 18 l/min
Type de pompe Pompe de pression / aspiration
Gamme de températures Température ambiante +10 K à 1000 tr/min - 150°C
Affichage TFT (résolution 0,1 K)
Caractéristiques Fonctions d’avertissement : optique, acoustique, température excessive ; protection contre les sous-niveaux ; protection contre les surniveaux ; affichage pour fonctionnement avec capteur externe ; option d’étalonnage
À utiliser avec (application) Circulateurs à immersion compacts
Comprend Circulateur à immersion compact ICC Control, capteur de température PT100, bain en plastique série eco IB R RO 15 (taille L), agitateur magnétique RO 15, grand pont BL.ICC
Puissance de sortie 2000 W
Consommation électrique 2100 W
Classe de sécurité 3 /FL
Température (métrique) maximale Température max. dans le bain en plastique (série eco) : 80°C (eau uniquement)
Stabilité de la température Stabilité de la température DIN 12876 : 0,01 ±K
Dimensions (P x L x H) 20 x 14,5 x 34 cm (circulateur à immersion)
Dimensions (L x l) Ouverture du bain : 31,7 x 49,2 cm
Profondeur (métrique) Profondeur d’immersion : 35 à 75 mm
Poids (métrique) 22,29 kg
Tension 230 / 115 V
Fréquence 50/60 Hz