Learn More
IKA™ Circulateur à immersion ICC Control IB R RO 15 Pro
Code produit 17217499 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
18 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
17217499 18 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17217499 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010006736
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le circulateur d’immersion ICC Control IB R RO 15 Pro est un système de contrôle de température et de mélange comprenant 15 positions magnétiques de brassage pour chauffer les échantillons jusqu’à 130 °C.
  • Le système comprend le circulateur d’immersion ICC Control, le pont de bain BL.ICC et le kit de connexion de pompe PDS.IB.R.RO avec distributeur de débit pour un contrôle de température uniforme du bain en acier inoxydable
  • 15 marquages laser facilitent la mise en place des récipients d’échantillons dans le bain
  • Contrôle de la température jusqu’à 130 °C.
  • Profondeur d’immersion des échantillons allant de 35 à 75 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température ambiante 5 à 40 °C
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Capacité (métrique) 25 L
Certifications/Conformité CE
Communications RS 232 USB
Débit 18 l/min
Type de pompe Pompe à pression / aspiration
Gamme de températures Jusqu’à 130°C
Affichage LCD TFT
Comprend Circulateur à immersion à contrôle ICC, pont de bain BL.ICC, ensemble de connexion de pompe PDS.IB.R.RO avec distributeur de débit, bain en acier inoxydable, agitateur magnétique à positions multiples RO15
Pression max. 0,3 bars
Aspiration max. 0,2 bars
Nbre de positions 15
Type de prise Universal
Vitesse 0 à 1 200 tr/min
Uniformité de la température ± 0,01 K
Connexions USB Oui
Garantie 2 + 1 ans
Dimensions (P x L x H) 200 x 145 x 340 mm