Learn More
IKA™ Contrôle ICC
Code produit 16288171 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V, 115 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
16288171 230 V, 115 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16288171 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004136600
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Contrôle ICC du circulateur à immersion compact pour le trempage des liquides jusqu’à 150°C.
  • Convient à une utilisation dans des récipients de bain ouverts ou couverts
  • La pompe de pression et d’aspiration puissante intégrée permet l’utilisation du contrôle ICC pour les applications internes et externes
  • Il suffit de connecter le kit de pompes fourni en option. Le contrôle ICC peut aussi être équipé en option d’un serpentin de refroidissement qui permet de travailler à des températures proches des températures ambiantes
  • La fonction de programmation peut enregistrer et exécuter jusqu’à 10 procédures individuelles en 10 étapes
  • Le circulateur de contrôle ICC est le premier de sa catégorie qui inclut une poignée de transport intégrée pour un transport confortable et un support intelligent pour un stockage en toute sécurité
  • Le grand écran couleur TFT couleur offre des commandes intuitives de tous les paramètres de processus
  • Plage de températures : RT à 150°C
  • Stabilité thermique : ±0,01 K
  • Pompe d’aspiration/pression puissante à contrôle de vitesse
  • Pince de support pour fixer le circulateur à un bain, poignée de transport pratique et supports intégrés
  • Grand écran TFT, lecture facile de la température, la vitesse de la pompe, le niveau de remplissage et la température de sécurité
  • Fonction de programmation avec 10 programmes individuels, réalisables chacun en 10 étapes
  • Circuit de sécurité réglable
  • Connexion pour sonde de température PT100 externe
  • Avertissements de sécurité visuels et acoustiques
  • Interface USB / RS232 pour le contrôle et la documentation du PC à l’aide de labworldsoft™, ainsi que pour les mises à jour en ligne du microprogramme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 18 l/min
Type de pompe Pompe de pression/aspiration
Affichage TFT
Pression max. 0,3 bars
Température (métrique) maximale 150°C
Dimensions (L x l x H) 200 x 145 x 340 mm
Poids (métrique) 3,75 kg
Alimentation électrique 50/60 Hz
Tension 230 V, 115 V