Learn More
Leica™ Caméra HD sans fil ICC 50 W
Description
- Mode WiFi pour diffuser sans fil une image HD directement sur votre appareil mobile pour une annotation et une capture d’image indépendantes par plusieurs étudiants
- Téléchargez l’application Leica AirLab pour la configuration de la caméra, les annotations, la mesure, la capture d’images et le partage vers les e-mails, les dossiers photos ou d’autres connexions aux médias sociaux
- Mode USB pour une connexion directe par câble à votre ordinateur afin d’obtenir l’image en temps réel la plus rapide des objets en mouvement
- La caméra Leica ICC 50 W est compatible avec la gamme complète de modules logiciels d’imagerie Leica pour une polyvalence accrue.
- Mode Ethernet vous permettant de vous connecter à votre propre réseau et d’accéder à l’image par le nombre maximal d’appareils mobiles
- Mode SD permettant de capturer directement sur une carte mémoire le moment où les appareils mobiles et les PC ne sont pas disponibles
- Connectez-vous toujours à un écran HD pour bénéficier d’une flexibilité maximale
- Télécommande mobile pour un réglage précis pratique des paramètres de la caméra, la capture sur la carte SD et la visualisation de la galerie d’images enregistrées sur la carte SD
- La caméra Leica ICC 50 W peut être alimentée directement à partir des socles Leica DM500 ou Leica DM750, ce qui réduit l’infrastructure et les coûts. L’alimentation par alimentation électrique externe ou par PC est également possible.
- La conception modulaire permet des mises à niveau et un service faciles
Spécification
Spécification
| Type de caméra | HD sans fil |
| Couleur | 24 bits |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Comprend | Caméra, câble USB, câble HDMI, disque avec le logiciel LAS EZ et Leica Acquire |
| Poids (métrique) | 700 g |