Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de glace
Code produit 15869371 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
550 mm
1050 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15869371 550 mm 1 pièce
15849371 1050 mm 1 pièce
15859371 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15869371 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 6000A550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00€
    293.83€ / 1 pièces
    Économisez 36.17€
    10% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Équipé d’un bord tranchant pour creuser dans le produit. L’échantillonneur de glace Sampling Systems™ est idéal pour l’échantillonnage de matériaux durs tels que les produits congelés ou la cire.
  • Échantillonneur de point unique
  • Acier inox 316
  • Lorsque l’échantillonneur est inséré dans le produit, faites pivoter la poignée
  • La spirale creuse dans le produit et l’échantillon est déposé dans la chambre de prélèvement d’échantillons
  • Le retrait du cylindre permet d’accéder à l’échantillon
Spécification
Type de produit Échantillonneur de glace
Matériau Acier inoxydable (316)
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 50 ml
Dimensions Diamètre de tête d’échantillonnage de 40 mm
Longueur (métrique) 550 mm