Learn More
Gilac™ Pelle à glace
Code produit 17938601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17938601 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17938601 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G601021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.30€
    124.58€ / 1 pièces
    Économisez 69.72€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
La pelle à glace est idéale pour un usage intensif et possède une poignée ergonomique.
  • Idéal pour une utilisation intensive.
  • Poignée ergonomique.
Spécification
Matériau de la lame Sin cuchilla
Type de produit Pelle en une partie
Blade Style Sin cuchilla
Color-coded Non
À utiliser avec (équipement) Glace
Matériau de la poignée Polypropylène
Type de tête Carré
Longueur (impériale) 43,7 in
Longueur (métrique) 1110 mm