Learn More
ICI 118,551 hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16476366
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476366 100 mg
16475928 10 mg
16462077 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16476366 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13951
MedChemExpress ICI 118,551 (hydrochloride) is a highly selective β2 adrenergic receptor antagonist, with Kis of 0.7, 49.5 and 611 nM for β2, β1 and β3 receptors, respectively.
ICI 118,551 (hydrochloride) is a highly selective β2 adrenergic receptor antagonist, with Kis of 0.7, 49.5 and 611 nM for β2, β1 and β3 receptors, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau ICI 118,551 hydrochloride
CAS 72795-01-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H28ClNO2
Quantité 100 mg
Synonyme ICI 118551 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (106.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (39.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(CCC2)C2=C(OC[C@H](O)[C@@H](C)NC(C)C)C=C1.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 313.86
Poids de la formule 313.86
Pourcentage de pureté 97.95%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation