Learn More
R&D Systems™ ICI 204,448 hydrochloride
Code produit 18084922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18084922 50 mg 50mg
18054062 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18084922 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0822/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    619.97€
    561.75€ / 50mg
    Économisez 58.22€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. κ agonist, acts peripherally
ICI 204,448 hydrochloride is a peripherally acting κ agonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (RS)-[3-[1-[[(3,4-Dichlorophenyl)acetyl]methylamino]-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]phenoxy]acetic acid hydrochloride
CAS 121264-04-8
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 50 mg
Solubilité Soluble to 100mM in DMSO
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C23H26Cl2N2O4.HCl
Poids de la formule Observed MW: 501.84
Usage exclusivement réservé à la recherche