Learn More
Iclaprim, MedChemExpress
Code produit. 16453388
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16453388
Marque: Medchem Express HY101479
MedChemExpress Iclaprim is a new selective bacterial Dihydrofolate inhibitor, which can inhibit the growth of S. aureus (MRSA) with an MIC90 of 0.06 μg/mL.
Iclaprim is a new selective bacterial Dihydrofolate inhibitor, which can inhibit the growth of S. aureus (MRSA) with an MIC90 of 0.06 μg/mL.
Spécification
Nom chimique ou matériau Iclaprim
CAS 192314-93-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H22N4O3
Quantité 10 mg
Synonyme AR-100
Informations sur la solubilité DMSO : 30 mg/mL (84.65 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES NC1=NC=C(CC2=C3C=CC(C4CC4)OC3=C(OC)C(OC)=C2)C(N)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 354.4
Poids de la formule 354.4
Pourcentage de pureté 99.49%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.